ZRB1702
Anti-SREBP1 Antibody, clone 2D21 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
Class D basic helix-loop-helix protein 1, Sterol regulatory element-binding protein 1, Sterol regulatory element-binding transcription factor 1, bHLHd1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
recombinant monoclonal
descrição
Clone, 2D21
linha de produto
ZooMAb® learn more
forma
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 121.68 kDa
observed mol wt ~122 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
N-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... SREBF1(6720)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in Human adrenal gland tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected SREBP1 in Human adrenal gland tissue lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected SREBP1 in Human liver tissue lysate.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected SREBP1 in HepG2 cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected SREBP1 in Human liver and Human adrenal gland tissue sections.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound SREBP1 peptide with a KD of 1.3 x 10-7 in an affinity binding assay.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1