04-469
Anti-SREBP1 Antibody, clone 2121
clone 2121, Upstate®, from mouse
Sinônimo(s):
SREBF1, sterol regulatory element binding transcription factor 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2121, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
Informações sobre genes
human ... SREBF1(6720)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2