MABC991
Anti-PD-L1 Antibody, clone 10F.9G2
clone 10F.9G2, from rat
Sinônimo(s):
PD-L1, PDCD1 ligand 1, Programmed death ligand 1, B7 homolog 1, B7-H1, CD274
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
10F.9G2, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
inhibition assay: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Induces Function Analysis: Blockade with a representative lot of anti-PD-L1 combined with IL-2 enhanced antiviral CD8 T cell responses during chronic LCMV infection (West, E.E., et. al. (2013). J Clin Invest. 123(6):2604-15).
Inhibition Analysis: A representative lot blocked the action of PD-L1 (Grabie, N., et. al. (2007). Circulation. 116(18):2062-71;West, E.E., et. al. (2013). J Clin Invest. 123(6):2604-15;El Annan, J., et. al. (2010). Invest Ophthalmol Vis Sci. 51(7):3418-23).
Qualidade
Flow Cytometry Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected PD-L1 in one million EL4 cells.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2