AB1586
Anti-Ubiquitin Antibody
serum, Chemicon®
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
sheep
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, sheep, eukaryotes, rabbit
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... UBAP2(55833)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunoblotting: 1:1,000-1:2,000 (depending on detection system used).
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Protein Trafficking
Ubiquitin & Ubiquitin Metabolism
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1