SAB4200548
Anti-IDH1 (R132H) antibody, Mouse monoclonal
clone HMab-1, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Idh1 R132H Antibody, Idh1 R132H Antibody - Anti-IDH1 (R132H) antibody, Mouse monoclonal, Anti-IDCD, Anti-IDH, Anti-IDP, Anti-IDPC, Anti-Isocitrate dehydrogenase 1 (NADP+), soluble, Anti-NADP(+)-specific ICDH, Anti-NADP-dependent isocitrate dehydrogenase, cytosolic, Anti-NADP-dependent isocitrate dehydrogenase, peroxisomal, Anti-Oxalosuccinate decarboxylase, Anti-PICD
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
HMab-1, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~43 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
western blot: 4.0-8.0 μg/mL using extract of HEK-293T cells overexpressing IDH1R132H.
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
research pathology
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IDH1(3417)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- in immunoblotting
- in immunohistochemistry
- in western blotting
- in cell cycle analysis and apoptosis assays
- in chromatin immunoprecipitation (ChIP) assay
- in in vitro migration assay
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade