ST1200
Anti-Ubiquitin Mouse mAb (FK2)
liquid, clone FK2, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Mouse Anti-Ubiquitin, Ubiquitin Detection Antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
unpurified
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
FK2, monoclonal
forma
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade da espécie (prevista por homologia)
all
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
ELISA (see application references)
Immunoblotting (1:1000)
Immunoprecipitation (see application references and comments)
Immunofluorescence (see application references)
Embalagem
Advertência
forma física
Nota de preparo
Reconstituição
Outras notas
Boname, J.N., et al. 2001. Immunity 15, 627.
Campbell, V., et al. 2001. Neuron 32, 1013.
Fujimuro, M., et al. 2003. FEBS Letts. 349, 173.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2