MABE1987
Anti-LINE1 ORF2 Antibody, clone 1G4E11
Sinônimo(s):
EC:2.7.7.49;ORF2p endonuclease;ORF2p
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1G4E11, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 149.01 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 100 μL
técnica(s)
ELISA: suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
sequência de epítopo
N-terminal
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... Orf2p(0)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in lysate from HEK293 cells overexpressing human ORF2p EN.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected LINE1 ORF2 in lysate from HEK293 cells overexpressing human ORF2p EN.
Tested applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected LINE1 ORF2 in Western Blotting applications (Sokolowski, M. et al. (2014). Mob DNA. 5(1):29.).
Inhibition Analysis: A representative lot partially inhibited L1 endonuclease activity in an in vitro endonuclease cleavage assay. (Sokolowski, M. et al. (2014). Mob DNA. 5(1):29.).
ELISA Analysis: A representative lot detected LINE1 ORF2 in ELISA applications (Sokolowski, M. et al. (2014). Mob DNA. 5(1):29.).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2