Documentos Principais
05-944
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-ubiquitina, clone P4D1-A11
clone P4D1-A11, Upstate®, from mouse
Sinônimo(s):
Anti-ubiquitina, Anticorpo de detecção de ubiquitina, Clone P4D1-A11 anti-ubiquitina
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
P4D1-A11, monoclonal
reatividade de espécies
Saccharomyces cerevisiae, human, vertebrates
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... UBAP2(55833)
Especificidade
Ubiquitina, Mr = 8 kDa e várias proteínas ubiquitinadas
Imunogênio
ubiquitina bovina total
Aplicação
Categoria de pesquisa
Tráfego transmembrana de proteínas
O anticorpo anti-ubiquitina, clone P4D1-A11 é um anticorpo contra ubiquitina para uso em WB.
Subcategoria de pesquisa
Ubiquitina & Metabolismo da Ubiquitina
Qualidade
Avaliado rotineiramente por immunoblot de ubiquitina humana recombinante (Catálogo # 12-558) e proteínas ubiquitinadas em extratos ácidos de células HeLa
Descrição-alvo
8 kDa e superior
Ligação
Substitui: 04-454
forma física
100 μg de IgG de rato purificada com proteína G em 100 μl de tampão de armazenamento a 70% (tampão fosfato 0,014 M, pH 7,6, NaCl 0,175 M, azida sódica a 0,07%) e glicerol a 30%.
Formato: Purificado
Purificado com proteína G
Armazenamento e estabilidade
2 anos a –20 °C a partir da data de envio
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Regulating the regulators: control of protein ubiquitination and ubiquitin-like modifications by extracellular stimuli.
Gao, Min and Karin, Michael
Molecular Cell, 19, 581-593 (2005)
M Hochstrasser
Annual review of genetics, 30, 405-439 (1996-01-01)
A growing number of cellular regulatory mechanisms are being linked to protein modification by the polypeptide ubiquitin. These include key transitions in the cell cycle, class I antigen processing, signal transduction pathways, and receptor-mediated endocytosis. In most, but not all
The ubiquitin system for protein degradation and some of its roles in the control of the cell division cycle.
Hershko, A
Cell Death and Differentiation, 12, 1191-1197 (2005)
Regulatory monoubiquitination of phosphoenolpyruvate carboxylase in germinating castor oil seeds.
Uhrig, RG; She, YM; Leach, CA; Plaxton, WC
The Journal of Biological Chemistry null
Osmotic stress changes the expression and subcellular localization of the Batten disease protein CLN3.
Getty, A; Kovacs, AD; Lengyel-Nelson, T; Cardillo, A; Hof, C; Chan, CH; Pearce, DA
Testing null