CB1001
Anti-GAPDH Mouse mAb (6C5)
liquid, clone 6C5, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-Glyceraldehyde-3-Phosphate Dehydrogenase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6C5, monoclonal
Formulário
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
frog, human, porcine, chicken, canine, rabbit, mouse, fish, rat
não deve reagir com
bovine, yeast
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GAPDH(2597)
mouse ... Gapdh(14433)
rabbit ... Gapdh(100009074)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Nota de análise
Rat skeletal muscle
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Artigos
Loading controls in western blotting application.