Documentos Principais
48-618MAG
Millipore
Ensaio multiplex de sinalização celular MILLIPLEX® Total/Phospho Akt
Sinônimo(s):
Kit Total/Phospho Akt, Kit de esferas magnéticas Akt, Kit de sinalização celular Multiplex
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.47
reatividade de espécies
human, mouse, rat
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Milliplex®
técnica(s)
multiplexing: suitable
método de detecção
fluorometric (Luminex® xMAP®)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Os kits de esferas magnéticas Total/Phospho Akt (48-618MAG) e Total/Phospho ERK (N.º do catálogo 48-619) MILLIPLEX® foram desenvolvidos para a detecção simultânea de Akt fosforilada (Ser473) e Akt total ou ERK1/2 fosforilada (Thr185/Tir187) e ERK total em um único poço usando o sistema Luminex. Esses ensaios de detecção são alternativas rápidas e convenientes aos procedimentos de western blot e imunoprecipitação para a análise de amostras de lisados celulares.
Especificidade
A reatividade cruzada entre os anticorpos e qualquer um dos outros analitos neste painel não é detectável ou é insignificante.
Aplicação
Os ensaios multiplex à base de esferas intracelulares com o uso da tecnologia Luminex permitem a quantificação relativa simultânea de várias proteínas de fosforilação ou totais da via em amostras de lisado de tecidos e células. Recomenda-se a incubação de um dia para o outro (4 °C) para obter melhores resultados.Este ensaio requer 25 μl de lisado celular diluído por poço.Este kit deve ser corrido usando tampão de ensaio 2 (incluído).1 a 25 μg de lisado celular/poço (a concentração inicial recomendada é de 40 a 1.000 μg de proteína/ml)Analitos disponíveis:Akt (Total)Akt (Ser473)
Embalagem
Placa de 96 poços
Informações legais
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
Uncover how cells communicate with MILLIPLEX® cell signaling multiplex assays. Multiplexing with cell signaling phosphoprotein assays based on Luminex® xMAP® technology helps researchers measure phosphoproteins and total proteins within the same or different pathways from a single sample.