48-612MAG
MILLIPLEX® Total Akt/mTOR Magnetic Bead 11-Plex Kit - Cell Signaling Multiplex Assay
Sinônimo(s):
Magnetic bead assay
About This Item
Produtos recomendados
reatividade de espécies
human
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Milliplex®
técnica(s)
multiplexing: suitable
método de detecção
fluorometric (Luminex® xMAP®)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
Embalagem
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Conteúdo relacionado
Uncover how cells communicate with MILLIPLEX® cell signaling multiplex assays. Multiplexing with cell signaling phosphoprotein assays based on Luminex® xMAP® technology helps researchers measure phosphoproteins and total proteins within the same or different pathways from a single sample.