Documentos
48-621MAG
Millipore
Painel de esferas magnéticas para danos ao DNA/Genotoxicidade MILLIPLEX® - Ensaio multiplex de sinalização celular
Sinônimo(s):
Cell Signaling DNA Damage Kit, DNA Damage Bead Panel, Genotoxicity Magnetic Beads
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.47
reatividade de espécies
mouse, human, rat
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Milliplex®
técnica(s)
multiplexing: suitable
método de detecção
fluorometric (Luminex® xMAP®)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
O kit de esferas magnéticas para danos ao DNA/genotoxicidade MILLIPLEX® MAP de 7 analitos (N.º do cat. 48-621MAG) é um kit pré-misturado para ser usado na quantificação simultânea dos 7 analitos de lisados celulares a seguir:• ATR (total)• Chk1 (Ser345)• Chk2 (Tre68)• H2A.X (Ser139)• MDM2 (total)• p21 (total)• p53 (Ser15)
Especificidade
A reatividade cruzada entre os anticorpos e qualquer um dos outros analitos neste painel não é detectável ou é insignificante.
Aplicação
Os ensaios multiplex à base de esferas intracelulares com o uso da tecnologia Luminex permitem a quantificação relativa simultânea de várias proteínas de fosforilação e totais da via em amostras de lisado de tecidos e células. Compare os resultados da multiplexação com os de western blot.Recomenda-se a incubação de um dia para o outro (4 °C) para obter melhores resultados.Este ensaio requer 25 μl de lisado celular diluído por poço.Este kit deve ser corrido usando tampão de ensaio 1 (incluído).A faixa de trabalho sugerida de concentração proteica para o ensaio é de 1 a 25 μg de proteína total/poço (25 μl/poço com 40 a 1.000 μg/ml).Analitos disponíveis:ATR (Total);Chk1 (Ser345);Chk2 (Tre68);H2A.X (Ser139);MDM2 (total);p21 (Total);p53 (Ser15)
Armazenamento e estabilidade
A temperatura de armazenamento recomendada para os componentes do kit é de 2 a 8 °C.
Informações legais
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
Exploring genotoxicity and DNA damage through multiplexing with MILLIPLEX® multiplex genotoxicity assays using Luminex® xMAP® technology enables the high-throughput measurement of phosphorylation levels of multiple proteins simultaneously and reduces sample volume, time, and cost.
Uncover how cells communicate with MILLIPLEX® cell signaling multiplex assays. Multiplexing with cell signaling phosphoprotein assays based on Luminex® xMAP® technology helps researchers measure phosphoproteins and total proteins within the same or different pathways from a single sample.