Key Documents
48-623MAG
Millipore
Kit de esferas magnéticas MILLIPLEX® Phospho/Total STAT3 de 2 analitos - Ensaio multiplex de sinalização celular
Sinônimo(s):
Kit 2-Plex Phospho/Total, Kit STAT3 para sinalização celular, Kit de esferas STAT3
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.47
reatividade de espécies
human, mouse
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Milliplex®
técnica(s)
multiplexing: suitable
método de detecção
fluorometric (Luminex® xMAP®)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
STATs (transdutores de sinal e ativadores da transcrição) são usados por receptores para diversos ligantes, inclusive citocinas, hormônios, fatores de crescimento e neurotransmissores. A fosforilação das proteínas STAT em resíduos conservados de tirosina ativa a dimerização mediada por SH2, seguida rapidamente por translocação nuclear. Os dímeros de STAT ligam-se aos elementos do DNA IRE (elemento de resposta ao interferon) e GAS (sequência ativada por interferon gama), resultando na regulação da transcrição dos genes downstream. As vias dos STAT desempenham papéis importantes na oncogênese, progressão tumoral, angiogênese, motilidade celular, respostas imunes e diferenciação de células-tronco. A fosforilação de proteínas representa o principal mecanismo usado na regulação das funções celulares em todas as células eucarióticas. Aberrações na fosforilação foram implicadas no surgimento e desenvolvimento de várias doenças, inclusive distúrbios metabólicos, doenças inflamatórias, câncer etc. Alterações na fosforilação de proteínas podem ser atribuídas tanto a mudanças nos eventos de fosforilação quanto a mudanças decorrentes dos níveis totais de proteínas. A fim de distinguir as alterações na fosforilação de mudanças na expressão de proteínas, é importante normalizar o sinal da fosforilação em relação ao sinal da proteína total. Para este fim, o kit MAP de dois analitos da MILLIPLEX® Phospho/Total STAT3 (N.º do catálogo 48-623MAG) foi desenvolvido para a detecção simultânea de STAT3 fosforilado (Tir705) e STAT3 total em um único poço usando o sistema Luminex.
Especificidade
A reatividade cruzada entre os anticorpos e qualquer um dos outros analitos neste kit não é detectável ou é insignificante.
Aplicação
Os ensaios multiplex à base de esferas intracelulares com o uso da tecnologia Luminex permitem a quantificação relativa simultânea de várias proteínas de fosforilação ou totais da via em amostras de lisado de tecidos e células. Os analitos disponíveis para este kit multiplex são: STAT3 (total), STAT3 (Tir705).Este é um ensaio com incubação de um dia para o outro (4 °C).Este kit deve ser corrido com o tampão de ensaio fornecido.Este ensaio requer 25 μl de lisado celular filtrado e diluído por poço.A faixa de trabalho sugerida de concentração proteica para o ensaio é de 1 a 25 μg de proteína total/poço (25 μl/poço com 40 a 1.000 μg/ml).Analitos disponíveis:STAT3 (Total)STAT3 (Tir705)
Embalagem
Placa de 96 poços
Informações legais
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
Uncover how cells communicate with MILLIPLEX® cell signaling multiplex assays. Multiplexing with cell signaling phosphoprotein assays based on Luminex® xMAP® technology helps researchers measure phosphoproteins and total proteins within the same or different pathways from a single sample.