Documentos Principais
48-602MAG
Millipore
Kit de detecção e tampão de sinalização celular MILLIPLEX® para esferas magnéticas
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.25
reatividade de espécies
human
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Milliplex®
técnica(s)
multiplexing: suitable
método de detecção
fluorometric (Luminex® xMAP®)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
O kit de detecção e tamponamento da sinalização celular MILLIPLEX® MAP é um sistema de reagentes otimizado que é usado para ensaios MILLIPLEX® MAP multiplex e de alvo único de esferas magnéticas MAPmates de sinalização celular. O kit de detecção e tamponamento contém um conjunto de reagentes comuns que são usados em conjunto com as esferas magnéticas MAPmates de sinalização celular para análise multiplex de proteínas em lisados celulares usando um sistema Luminex 100 IS, 200 ou HTS. As MAPmates são vendidas separadamente e consistem de um conjunto de esferas de captura de anticorpos, um anticorpo de detecção biotinilado e um controle positivo e negativo, conforme cabível. O ensaio de detecção é uma alternativa rápida e conveniente aos procedimentos de western blot e imunoprecipitação. Cada kit contém reagentes suficientes para uma placa de ensaio de 96 poços.
Aplicação
Este kit de detecção e tamponamento da sinalização celular MILLIPLEX® para esferas magnéticas é um sistema de reagentes otimizado para ensaios multiplex e de alvo único MILLIPLEX MAP de esferas magnéticas MAPmates de sinalização celular.
Embalagem
Placa de 96 poços. Capacidade do kit: 100 pontos de ensaio
Armazenamento e estabilidade
A temperatura de armazenamento recomendada para os componentes do kit é de 2 a 8 °C
Informações legais
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
Exploring genotoxicity and DNA damage through multiplexing with MILLIPLEX® multiplex genotoxicity assays using Luminex® xMAP® technology enables the high-throughput measurement of phosphorylation levels of multiple proteins simultaneously and reduces sample volume, time, and cost.
Uncover how cells communicate with MILLIPLEX® cell signaling multiplex assays. Multiplexing with cell signaling phosphoprotein assays based on Luminex® xMAP® technology helps researchers measure phosphoproteins and total proteins within the same or different pathways from a single sample.