20-188
Tampão de lise para RIPA, 10X
100 mL RIPA Lysis Buffer, 10X for Immunoprecipitation & Western Blotting.
Sinônimo(s):
lysis buffer
About This Item
Código UNSPSC:
41116010
eCl@ss:
42029053
NACRES:
NB.22
Produtos recomendados
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 100 mL
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O tampão para ensaio de radioimunoprecipitação (RIPA) promove a lise celular e a solubilização de proteínas de células de mamíferos cultivadas aderidas ou em suspensão. Além disso, esse tampão ajuda nos estudos de interações proteicas relevantes reduzindo as interações de ligações de proteínas não específicas para manter a interferência baixa, enquanto permite que a maioria das interações específicas ocorram.
Aplicação
O tampão de lise para RIPA 10X foi usado para lise celular durante o preparo de amostras para imunoprecipitação e western blot.
forma física
Tris-HCl 0,5 M, pH 7,4, NaCl 1,5 M, ácido desoxicólico 2,5%, NP-40 10%, EDTA 10 mM.
Armazenamento e estabilidade
6 meses em temperatura ambiente
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Ya-Hui Chen et al.
Cancer management and research, 12, 4645-4665 (2020-07-02)
Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) is a highly aggressive malignancy with an overall 5-year survival rate of 9.3%, and this malignancy is expected to become the second leading cause of cancer-related death by 2030. Gemcitabine resistance develops within weeks of PDAC
Zhongqin Gong et al.
Oncogenesis, 9(10), 97-97 (2020-10-30)
The status of FOXP3 and its isoforms in hepatocellular carcinoma (HCC) is unclear. We aimed to investigate the expression and function of FOXP3 and its isoforms in HCC. The study was performed on 84 HCC patients, HCC cell lines and
Lena Gamboa et al.
ACS chemical biology, 15(2), 533-542 (2020-01-07)
CRISPR-associated proteins (Cas) are enabling powerful new approaches to control mammalian cell functions, yet the lack of spatially defined, noninvasive modalities limits their use as biological tools. Here, we integrate thermal gene switches with dCas9 complexes to confer remote control
Jessica T Cortez et al.
Nature, 582(7812), 416-420 (2020-06-06)
Regulatory T (Treg) cells are required to control immune responses and maintain homeostasis, but are a significant barrier to antitumour immunity1. Conversely, Treg instability, characterized by loss of the master transcription factor Foxp3 and acquisition of proinflammatory properties2, can promote
Carla Maiara Lopes Cardozo et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(11) (2020-06-14)
There are still controversies regarding the correlation between the beneficial effects for health and the administration of isolated compounds or crude extracts in therapeutic applications. Campomanesia xanthocarpa, found in the Brazilian Cerrado, demonstrated beneficial effects in metabolic disorders associated with