composição
bromophenol blue, 0.004%
DTT, 400 mM
glycerol, 20%
SDS, 4%
TRIS, 0.125 M
pH
~6.8
adequação
in accordance for electrophoresis test
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2