Key Documents
48-660MAG
Millipore
Kit de 10 analitos para MAPK/SAPK MILLIPLEX - Ensaio multiplex de sinalização celular
Sinônimo(s):
Kit MAPK/SAPK 10-Plex, Kit de sinalização celular
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
reatividade de espécies
human
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Milliplex®
técnica(s)
multiplexing: suitable
assay range
inter-assay cv: 4-13%
intra-assay cv: 3-10%
método de detecção
fluorometric (Luminex xMAP)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
As células reagem ao seu ambiente de várias formas por meio da sinalização intracelular. A sinalização por meio de receptores tirosina quinases (RTKs) muitas vezes promove aumento do metabolismo e crescimento celular. A ativação da ERK/MAP quinase é uma das principais serina/treonina quinases ativadas pela via sinalização de RTK, promovendo aumento da atividade de p70 S6 quinase, MSK1, STATs, CREB e muitos outros intermediários de sinalização. Outras vias de sinalização induzidas por estresse (p. ex., choque térmico/tratamento com arsenito) ou receptores de morte celular (p. ex., TNFα) promovem as vias de sinalização de p38, JNK e p53.
Especificidade
A reatividade cruzada entre os anticorpos e qualquer um dos outros analitos neste painel não é detectável ou é insignificante.
Aplicação
  • Recomenda-se uma incubação de um dia para o outro (4 °C) para obter melhores resultados.
  • Esse ensaio requer 25 μl de lisado de células diluído.
  • Este kit deve ser corrido usando o tampão de ensaio 2 (fornecido).
  • 1 - 25 μg de lisado celular/poço (a concentração inicial recomendada é de 20 μg de lisado celular/poço).
Categoria de pesquisa
Sinalização
Os ensaios multiplex à base de esferas intracelulares com o uso da tecnologia Luminex permitem a quantificação relativa simultânea de várias proteínas de fosforilação ou totais da via em amostras de lisado de tecidos e células.
Usado para detectar/quantificar: ATF2 (Tre71)|Erk (Tre185/Tir187)|HSP27 (Ser78)|JNK (Tre183/Tir185)|c-Jun (Ser73)|MEK1 (Ser222)|MSK1 (Ser212)|p38 (Tre180/Tir182)|p53 (Ser15)|STAT1 (Tir701)
Informações legais
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, uso comercial não autorizado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
See how multiplexing the inflammation signaling pathway with MILLIPLEX® inflammation assays or cell signaling assays can help researchers bridge the gap between immunology and cell signaling, including investigating T cell signaling, Th Cell differentiation, inflammatory response signaling, and sepsis signaling.
Uncover how cells communicate with MILLIPLEX® cell signaling multiplex assays. Multiplexing with cell signaling phosphoprotein assays based on Luminex® xMAP® technology helps researchers measure phosphoproteins and total proteins within the same or different pathways from a single sample.