48-690MAG
MILLIPLEX MAP T-Cell Receptor Signaling Magnetic Bead Kit 7-Plex - Cell Signaling Multiplex Assay
Sinônimo(s):
7-Plex Magnetic Bead Kit, Magnetic Bead Kit, T-Cell Receptor Signaling Kit
About This Item
Produtos recomendados
reatividade de espécies
human
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Milliplex®
técnica(s)
multiplexing: suitable
assay range
inter-assay cv: 4-17%
intra-assay cv: 3-8%
método de detecção
fluorometric (Luminex xMAP)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
- An overnight (4°C) incubation is recommended for best results.
- This assay requires 25 μL diluted cell lysate.
- This kit must be run using Assay Buffer 2 (provided).
- 1 - 25 μg cell lysate/well (recommended starting concentration is 20 μg cell lysate/well).
Cell Signaling
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Conteúdo relacionado
Uncover how cells communicate with MILLIPLEX® cell signaling multiplex assays. Multiplexing with cell signaling phosphoprotein assays based on Luminex® xMAP® technology helps researchers measure phosphoproteins and total proteins within the same or different pathways from a single sample.