TGFBMAG-64K-01
Kit de esferas magnéticas de TGFß1 MILLIPLEX® de analito único - Ensaio imunológico multiplex
This Immunology Multiplex Assay is used for the simultaneous quantification of the TGF-β1 biomarker in the following species: Mouse/Human/Rat/Pig/Horse/Rabbit/Guinea Pig/Hamster.
Sinônimo(s):
Luminex® cytokine immunoassay, Millipore TGF beta kit, transforming growth factor beta 1 kit
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
reatividade de espécies
rat, canine, feline, nonhuman primates, mouse, human, pig
fabricante/nome comercial
Milliplex®
assay range
accuracy: 100%
sensitivity: 12 pg/mL
standard curve range: 9.8-2,500 pg/mL
técnica(s)
multiplexing: suitable
compatibilidade
configured for Single Plex
método de detecção
fluorometric (Luminex xMAP)
Condições de expedição
wet ice
Descrição geral
O kit de esferas magnéticas de um único analito de TGFβ1 MILLIPLEX® é um kit com um único analito que é usado para a quantificação de TGFβ em amostras de soro, plasma, lisados de tecidos/células e sobrenadantes de
cultura.
A plataforma Luminex® xMAP® usa um formato de imunoensaio com esferas magnéticas para atingir velocidade e sensibilidade ideais para quantificar vários analitos simultaneamente, aumentando de forma drástica a produtividade, ao mesmo tempo em que conserva volumes valiosos de amostra.
Tipo de painel: citocinas/quimiocinas
Especificidade
Aplicação
- Analito: TGFβ1
- Espécies recomendadas: Além do TGFβ1 humano, o ensaio pode detectar TGFβ1 no soro das seguintes espécies: cavalo, coelho, camundongo, rato, miniporco, cão, hamster, porco da índia, macacos dos gêneros Rhesus e Cynomolgus. No entanto, não foi determinada a quantidade exata de reatividade cruzada.
- Tipo de amostra recomendado: soro, plasma, sobrenadantes e lisados de cultura de células/tecidos
- OBSERVAÇÃO: Este ensaio requer um tratamento de acidificação da amostra usando os reagentes e o protocolo fornecidos.
- Diluição recomendada das amostras: 25 μl por poço de uma diluição de 1:30 após tratamento de acidificação das amostras de soro e plasma; as amostras de cultura de células/tecidos podem precisar de diluição antes do tratamento de acidificação (vide os detalhes no protocolo).
- Tempo de corrida do ensaio: De um dia para o outro (16-18 horas) a 2-8 °C ou, alternativamente, 2 horas em temperatura ambiente (20-25 °C).
- Categoria de pesquisa: Inflamação e imunologia
- Subcategoria de pesquisa: Doença cardiovascular, doença inflamatória crônica, doenças imunes, doença inflamatória, artrite reumatoide
Embalagem
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Conteúdo relacionado
See how multiplexing the inflammation signaling pathway with MILLIPLEX® inflammation assays or cell signaling assays can help researchers bridge the gap between immunology and cell signaling, including investigating T cell signaling, Th Cell differentiation, inflammatory response signaling, and sepsis signaling.
Learn the benefits of using biomarker detection multiplex immunoassays for laboratory, companion, and agricultural animal research and explore MILLIPLEX® multiplex assays for veterinary medicine and animal health research.