Key Documents
MABE285
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-replicação proteína A, clone RPA34-20
clone RPA34-20, from mouse
Sinônimo(s):
Replication protein A 32 kDa subunit, RP-A p32, Replication factor A protein 2, RF-A protein 2, Replication protein A 34 kDa subunit, RP-A p34
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
RPA34-20, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RPA2(6118)
Descrição geral
RPA (RP-A p32) é um complexo proteico heterotrimérico que se liga especificamente ao DNA de fita simples (ssDNA). É composto por três subunidades: RPA1 (70 kDa), RPA2 (32 kDa) e RPA3 (14 kDa). A RPA desempenha múltiplas funções na replicação do DNA. No início da replicação do DNA, o RPA é carregado na cromatina e é necessário para o carregamento subsequente da DNA polimerase e outras proteínas de replicação para iniciar a replicação do DNA. Após o início da replicação, o RPA se move com garfos de replicação, estabilizando o ssDNA e auxiliando na síntese do DNA. Além da sua função de replicação, o RPA também é conhecido por desempenhar papéis essenciais na reparação e recombinação de danos. A subunidade de 32 kDa é fosforilada pela família de quinases cdc2 quando as células entram na fase S; e pelas proteínas ATM, ATR e DNA-PK em resposta a danos no DNA.
Imunogênio
Proteína de replicação A purificada a partir de células U293
Aplicação
Análise imunocitoquímica: Uma diluição de 1:500 de um lote representativo detectou a proteína de replicação A em células HeLa e A431.
Análise imuno-histoquímica: Uma diluição de 1:5 de um lote representativo detectou a proteína de replicação A em tecidos de adenocarcinoma colorretal humano.
Categoria de pesquisa
Epigenética & Função nuclear
Subcategoria de pesquisa
Ciclo celular, replicação e reparo do DNA
Use o anticorpo de proteína A anti-replicação, clone RPA34-20 (anticorpo monoclonal de camundongo) validado em WB, ICC, IHC para detectar a proteína de replicação A, também conhecida como subunidade de 32 kDa da proteína de replicação A, RP-A p32.
Qualidade
Avaliado por Western blot em lisado de células HeLa.
Análise de Western blot: 1 µg/ml deste anticorpo detectou proteína de replicação em 10 µg de lisado de células HeLa.
Descrição-alvo
aproximadamente 30 kDa observado. Uniprot descreve três isoformas em ~29 kDa, ~30 kDa e ~39 kDa
Ligação
Substitui: NA19L
forma física
Formato: Purificado
IgG1κ monoclonal de camundongo purificada em tampão contendo Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM com 0,05% de azida sódica.
Purificado com proteína G
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a 2-8 °C a partir da data de recebimento.
Nota de análise
Controle
Lisado de células HeLa.B10
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Yana P Blokhina et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (157) (2020-03-24)
Meiosis is the key cellular process required to create haploid gametes for sexual reproduction. Model organisms have been instrumental in understanding the chromosome events that take place during meiotic prophase, including the pairing, synapsis, and recombination events that ensure proper
Joëlle A Desmarais et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 30(7), 1385-1393 (2012-05-04)
Pluripotent cells of the early embryo, to which embryonic stem cells (ESCs) correspond, give rise to all the somatic cells of the developing fetus. Any defects that occur in their genome or epigenome would have devastating consequences. Genetic and epigenetic
Fiifi Neizer-Ashun et al.
Nucleic acids research, 50(19), 11028-11039 (2022-10-17)
The lysine-rich coiled-coil 1 (KRCC1) protein is overexpressed in multiple malignancies, including ovarian cancer, and overexpression correlates with poor overall survival. Despite a potential role in cancer progression, the biology of KRCC1 remains elusive. Here, we characterize the biology of
Xin Nie et al.
Cell death and differentiation, 28(3), 1062-1075 (2020-10-22)
Telomeres are transcribed into telomeric RNA termed as TERRA. However, the transcription itself and excessive TERRA may interfere with telomere replication during S phase. The mechanism that coordinates telomere transcription and replication is unknown. Here, we report that TCOF1 leaves
Noriaki Tanaka et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 23(21), 6541-6554 (2017-08-10)
Purpose: The cure rate for patients with advanced head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC) remains poor due to resistance to standard therapy primarily consisting of chemoradiation. As mutation of TP53 in HNSCC occurs in 60% to 80% of non-HPV-associated