MABE286
Anti-Replication Protein A Antibody, clone RPA34-19
clone RPA34-19, from mouse
Sinônimo(s):
Replication protein A 32 kDa subunit, RP-A p32, Replication factor A protein 2, RF-A protein 2, Replication protein A 34 kDa subunit, RP-A p34
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
RPA34-19, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RPA2(6118)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A 1:5 dilution from a representative lot detected Replication Protein A in human placental chorionic villi and in human colorectal adenocarcinoma tissue.
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Qualidade
Western Blot Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected Replication Protein A in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HeLa cell lysate
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1