5.30535
RPA Inhibitor, TDRL-505
Sinônimo(s):
RPA Inhibitor, TDRL-505, Replication Protein A Inhibitor, Pot1 Inhibitor, Protection of Telemeres Protein 1 Inhibitor, TDRL505
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC1=CC2=NC(=C(C=C2C=C1)C3CC(=NN3C(=O)CCC(=O)O)C4=CC=C(C=C4)Br)Cl
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Replication Protein A
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Shuck, S.C., and Turchi, J.J. 2010. Cancer Res.70, 3189.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3