1.10317
Fractogel® EMD BioSEC (S)
Sinônimo(s):
Fractogel® EMD BioSEC (S)
About This Item
Produtos recomendados
ligand
(Modified pore structure)
Nível de qualidade
descrição
for size exclusion chromatography (SEC), suspension in 20% ethanol and 150 mM NaCl (20-40 µm)
linha de produto
Fractogel®
Parâmetros
100 cm/hr max. flow rate
8 bar pressure
Grupo ativo da matriz
Methacrylate
tamanho médio de partícula
20-40 μm
temperatura de transição
flash point 35 °C (calculated)
densidade
1.43 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
viral therapy
técnica de separação
size exclusion (SEC)
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
Características e benefícios
- Effectively remove dimer and high molecular weight aggregates and complete an efficient polishing of blood plasma factors
- Determine apparent molecular weights of proteins
- Move predictably and efficiently from bench scale to manufacturing scale processing
- Create a robust, consistent, and transferable process
Embalagem
Nota de análise
Microscopic evaluation: Uniform sphericalparticles, noagglomerates, nofines
Extractable matter (water): ≤ 0.03 %
Cerium: ≤ 1 µg/g
Pressure drop(column: ID=1.6 cm, L=10 cm at 5 ml/min): ≤ 5.0 bar
Particle size (d10): 20 - 28 µm
Particle size (d50): 24 - 34 µm
Particle size (d90): 28 - 38 µm
Colony forming units (TAMC + TYMC): ≤ 100 CFU/ml
Endotoxins: ≤ 1.00 EU/ml
Function test (b:a): ≤ 0.7
function test (c:d): ≤ 0.05
Functional Test: Separation of bovine serum albumin, ovalbumin and cytochrom C
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
95.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
35 °C