Key Documents
1.07553
Supelco
Extran® MA 02
greener alternative
liquid, neutral, concentrate
Sinônimo(s):
TM=["EXTRAN"] MA 02 agente de limpeza; TM=["EXTRAN"] MA 02 detergente.
About This Item
Código UNSPSC:
41103206
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH
7.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pb
100 °C
densidade
1.07 g/cm3 at 20 °C
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
no temp limit
Descrição geral
Estamos comprometidos em trazer para você produtos alternativos mais ecológicos, que aderem a um ou mais dos 12 princípios de química ecológica (The 12 Principles of Greener Chemistry). Esse produto é ecologicamente correto e possui ingredientes ativos biodegradáveis. Clique aqui para obter mais informações.
O EXTRAN® MA 02 é um agente de limpeza confiável de composição consistente. É um produto alternativo mais ecológico usado para limpar aparelhos metálicos sensíveis a alcalinos, como alumínio, zinco e ligas com comportamento semelhante. Também é adequado para aparelhos metálicos e dispositivos de medição de precisão feitos de vidro e quartzo, como buretas, pipetas, células, analisadores de gases sanguíneos e outros equipamentos médicos sensíveis a detergentes agressivos e que também raramente apresentam contaminação problemática.
Aplicação
O EXTRAN® MA 02 pode ser usado como um detergente para limpar o substrato de poliéster em um banho de ultrassom.
Características e benefícios
  • Resultados confiáveis
  • Ambiente amigável com ingredientes ativos biodegradáveis
  • Limpeza confiável sem resíduos com suporte para validação
  • Atóxico
  • Altamente flexível e seguro
Ligação
Substitui: EX0994; EX0994-4
Nota de análise
valor de pH (5%; água): 6-8
Densidade (d 20 °C/ 4 °C): 1,057-1,067
Volume de espuma (5%; água): ≥ 80 ml
Informações legais
EXTRAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1