1.07563
Extran® AP 12
powder, alkaline
Sinônimo(s):
TM=["EXTRAN"] AP 12 cleaning agent; TM=["EXTRAN"] AP 12 detergent
About This Item
Nível de qualidade
Formulário
solid
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH
12.3 (20 °C, 3 g/L in H2O)
densidade volumétrica
900 kg/m3
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
temperatura de armazenamento
no temp limit
Descrição geral
Ligação
Nota de análise
pH-value (1 %; water): ≥ 12.5
Foaming volume (5 %; water): ≤ 1 ml
Bulk density: about 90
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1