Key Documents
1.40000
Supelco
Extran® MA 05
greener alternative
liquid, alkaline, phosphate-free concentrate
About This Item
Código UNSPSC:
41103206
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
linha de produto
Extran®
forma
liquid
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezas
≤0.002% Phosphate (PO4)
1.5-2.5% Free alkali (as NaOH)
8.5-10% sequestering agent content (alkalimetric)
pH
13 (20 °C in H2O)
solubilidade
water: soluble
densidade
1.06 g/cm3 at 20 °C
traços de ânion
phosphate (PO43-): ≤0.002%
aplicação(ões)
cleaning products
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is environmentally friendly having bio-degradable active ingredients. Click here for more information.
Ligação
Replaces: EX0997-4; EX0997
Nota de análise
sequestering agent content (alkalimetric): 8.5 - 10.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.05 - 1.09
Free alkali (as NaOH): 1.5 - 2.5 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.002 %
Informações legais
EXTRAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1