Documentos Principais
1.07555
Supelco
Extran® MA 01
greener alternative
liquid, alkaline, concentrate
Sinônimo(s):
TM=["EXTRAN"] MA 01 agente de limpeza; TM=["EXTRAN"] MA 01 detergente
About This Item
Código UNSPSC:
41103206
NACRES:
NA.21
pressão de vapor
<23.4 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH
12.94 (20 °C in H2O, undiluted)
p.e.
>100 °C/1013 hPa
densidade
1.07 g/cm3 at 20 °C
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
no temp limit
Descrição geral
Estamos comprometidos em trazer para você produtos alternativos mais ecológicos, que aderem a um ou mais dos 12 princípios de química ecológica (The 12 Principles of Greener Chemistry). Esse produto é ecologicamente correto e possui ingredientes ativos biodegradáveis. Clique aqui para obter mais informações.
Ligação
Substitui: EX0993; EX0993-4
Nota de análise
valor de pH (5%; água): 11,0-12,0
Densidade (d 20 °C/ 4 °C): 1,065-1,075
Volume de espuma (5 %; água): ≥ 70 ml
Informações legais
EXTRAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Flask brush Black nylon
Z225509
Flask brush
Laboratory brushes Test tube, L 9&#160;in., brush diam. × L 3/4&#160;in. × 3 1/4&#160;in.
Z281255
Laboratory brushes