About This Item
Código UNSPSC:
47131605
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
Descrição geral
Stiff 41/2 × 13/4in. brush mounted on a preformed, plastic handle that adapts itself to the curvature of the flask. Overall L: 16 in. Fits through 24/40 joints.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z225509-1EA | 4061832331898 |