Z281352
Laboratory brushes
Centrifuge, L 12 in., brush diam. × L 1 1/2 in. × 4 1/2 in.
About This Item
Código UNSPSC:
47131605
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 4 ea
Comprimento
12 in.
brush diam. × L
1 1/2 in. × 4 1/2 in.
Categorias relacionadas
Descrição geral
Brush materials resistant to acids, aromatic and aliphatic hydrocarbons, ketones, ethyl acetate esters, trichloroethylene, and hot water. FDA and USDA approved materials.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z281352-1PAK | 4061826668535 |