Z281247
Laboratory brushes
Micro tube, L 7 in., brush diam. × L 3/16- 1/2 in. × 3 in.
About This Item
Código UNSPSC:
47131605
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 4 ea
Comprimento
7 in.
brush diam. × L
3/16- 1/2 in. × 3 in.
Descrição geral
Brush materials resistant to acids, aromatic and aliphatic hydrocarbons, ketones, ethyl acetate esters, trichloroethylene, and hot water. FDA and USDA approved materials.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z281247-1PAK | 4061826668467 |