Z281336
Laboratory brushes
Funnel, L 13 in., brush diam. × L 2 1/4 in. × 6 in.
About This Item
Código UNSPSC:
47131605
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 4 ea
Comprimento
13 in.
brush diam. × L
2 1/4 in. × 6 in.
Descrição geral
Brush materials resistant to acids, aromatic and aliphatic hydrocarbons, ketones, ethyl acetate esters, trichloroethylene, and hot water. FDA and USDA approved materials.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z281336-1PAK | 4061833569078 |