1.40118
Extran® AP 18
liquid, mild alkaline concentrate
Sinônimo(s):
TM=["EXTRAN"] AP 18 cleaning agent; TM=["EXTRAN"] AP 18 detergent
forma
liquid
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH
13.5 (20 °C in H2O)
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Aplicação
Its properties includes:
- surfactant-free
- chlorine-free
- phosphate-free
- free from odorants/dyestuffs
Ligação
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1