1.07559
Extran® AP 21
liquid, acidic, concentrate (contains phosphoric acid)
Sinônimo(s):
TM=["EXTRAN"] AP 21 cleaning agent; TM=["EXTRAN"] AP 21 detergent
Formulário
liquid
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentração
53.0-57.0% (acidimetric)
pH
2.0 (20 °C, 2 g/L in H2O)
densidade
1.37 g/cm3 at 20 °C
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
temperatura de armazenamento
no temp limit
Descrição geral
Ligação
Nota de análise
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1