Documentos Principais
1.01042
SAFC
Sulfato de alumínio e potássio dodecaidratado
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Sulfato de alumínio e potássio dodecaidratado
About This Item
Fórmula linear:
KAl(SO4)2 · 12 H2O
Número CAS:
Peso molecular:
474.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
233-141-3
Agency
BP
Ph. Eur.
USP
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulário
solid
pH
3.0-3.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
92.5 °C
solubilidade
139 g/L
densidade
1.75 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/Al.K.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;+1;;;;;;;;;;;;;;/p-4
chave InChI
GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J
Categorias relacionadas
Descrição geral
Encontrar o excipiente certo que corresponde às suas necessidades, bem como às demandas regulatórias, pode ser um desafio difícil na formulação. Com o nosso conhecimento profundo em aplicações e o nosso conhecimento especializado em questões regulatórias, apoiamos você em todas as etapas de desenvolvimento, escalonamento e produção.
Como parte de nosso programa Emprove®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
O sulfato de alumínio e potássio dodecaidratado de grau farmacêutico é usado no setor farmacêutico como regulador de pH, agente tamponante, e na medicina principalmente como adstringente (ou hemostático) e antisséptico.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Sacarose EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, NF
SAFC
1.07653
Sacarose
Carmine powder, ≥42.0% (UV-vis)
Sigma-Aldrich
C1022
Carmine
Cloreto de sódio EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP
SAFC
1.06400
Cloreto de sódio