Documentos Principais
1.01084
SAFC
Cloreto de alumínio hexa-hidratado
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Cloreto de alumínio hexa-hidratado
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
AlCl3 · 6H2O
Número CAS:
Peso molecular:
241.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-208-1
Agency
BP
Ph. Eur.
USP
Nível de qualidade
descrição
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulário
solid
potência
3311 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
100 °C
densidade
2.40 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Al](Cl)(Cl)Cl.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Al.3ClH.6H2O/h;3*1H;6*1H2/q+3;;;;;;;;;/p-3
chave InChI
JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
Descrição geral
Encontrar o excipiente certo que corresponde às suas necessidades, bem como às demandas regulatórias, pode ser um desafio difícil na formulação. Com o nosso conhecimento profundo em aplicações e o nosso conhecimento especializado em questões regulatórias, apoiamos você em todas as etapas de desenvolvimento, escalonamento e produção.
Como parte de nosso programa EMPROVE®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
O cloreto de alumínio é um ingrediente comumente usado em aplicações farmacêuticas. Dentre essas aplicações farmacêuticas, o cloreto de alumínio foi usado principalmente em formulações tópicas.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Lungs
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1