Key Documents
1.01036
Supelco
Chromium(III) potassium sulfate dodecahydrate
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Chromium(III) potassium sulfate dodecahydrate, Potassium chromium(III) sulfate, Alum chrome
About This Item
Fórmula linear:
KCr(SO4)2 · 12H2O
Número CAS:
Peso molecular:
499.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
233-401-6
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. Ph. Eur.
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
99.0-102.0% (iodometric)
forma
solid
Impurezas
≤0.01% Insoluble matter
pH
3 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
89 °C
densidade
1.83 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
800‑1000 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.002%
traços de cátion
Al: ≤0.005%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.010%
NH4+: ≤0.010%
Pb: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.01%
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/Cr.K.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;+1;;;;;;;;;;;;;;/p-4
chave InChI
ZFVHBEKVAITXHW-UHFFFAOYSA-J
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (iodometric): 99.0 - 102.0 %
Identity: passes test
Insoluble matter: ≤ 0.01 %
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.01 %
Al (Aluminium): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.010 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.010 %
Pb (Lead): ≤ 0.005 %
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4