M4255
3-Methoxy-L-tyrosine monohydrate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-Hydroxy-3-methoxy-L-phenylalanine, L-3-O-Methyl-DOPA
About This Item
Produtos recomendados
product name
3-Methoxy-L-tyrosine monohydrate, powder
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
aplicação(ões)
detection
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(C[C@H](N)C(O)=O)ccc1O
InChI
1S/C10H13NO4/c1-15-9-5-6(2-3-8(9)12)4-7(11)10(13)14/h2-3,5,7,12H,4,11H2,1H3,(H,13,14)/t7-/m0/s1
chave InChI
PFDUUKDQEHURQC-ZETCQYMHSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3