273910
N,N-Dimethyl-L-phenylalanine
99%, for peptide synthesis
Sinônimo(s):
(2S)-2-(Dimethylamino)-3-phenylpropanoic acid, N,N-Dimethylphenylalanine
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
N,N-Dimethyl-L-phenylalanine, 99%
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
powder
atividade óptica
[α]20/D +77°, c = 1.3 in H2O
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
225-227 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C11H15NO2/c1-12(2)10(11(13)14)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10H,8H2,1-2H3,(H,13,14)/t10-/m0/s1
chave InChI
HOGIQTACRLIOHC-JTQLQIEISA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?