135895
Dimethylthiocarbamoyl chloride
97%
Sinônimo(s):
1-Chloro-N,N-dimethylthioformamide
Ensaio
97%
Formulário
solid
p.e.
90-95 °C/0.5 mmHg (lit.)
pf
39-43 °C (lit.)
solubilidade
chloroform: soluble 100 mg/mL, clear to very slightly hazy, very faintly yellow
grupo funcional
amine
chloro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)C(Cl)=S
InChI
1S/C3H6ClNS/c1-5(2)3(4)6/h1-2H3
chave InChI
PHWISQNXPLXQRU-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
208.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
98 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?