D152803
Dimethylcarbamyl chloride
98%
Sinônimo(s):
Chloroformic acid dimethyl amide, Dimethylcarbamoyl chloride
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.453 (lit.)
p.e.
167-168 °C/775 mmHg (lit.)
pf
−33 °C (lit.)
densidade
1.168 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)C(Cl)=O
InChI
1S/C3H6ClNO/c1-5(2)3(4)6/h1-2H3
chave InChI
YIIMEMSDCNDGTB-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Disubstituted carbamates from benzylphenols.
- 2-Cyanoisonicotinamide by reacting with isonicotinic acid N-oxide and zinc cyanide. This method was adopted to synthesize a novel xanthine oxidoreductase inhibitor.
- Acetylcholinesterase (AChE) and serotonin transporter (SERT) dual inhibitors.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
179.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
82 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
D152803-5G | 4061836690021 |
D152803-100G | 4061833560105 |
D152803-500G | 4061836696221 |