Documentos Principais
365386
Sigma-Aldrich
N,N-Diisopropylcarbamoyl chloride
98%
Sinônimo(s):
Diisopropylcarbamic chloride, Diisopropylcarbamyl chloride, N,N-Bis(1-methylethyl)carbamic chloride
About This Item
Fórmula linear:
[(CH3)2CH]2NCOCl
Número CAS:
Peso molecular:
163.65
Beilstein:
1754834
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
solid
p.e.
90-93 °C/15 mmHg (lit.)
pf
57-59 °C (lit.)
grupo funcional
amine
chloro
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)N(C(C)C)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H14ClNO/c1-5(2)9(6(3)4)7(8)10/h5-6H,1-4H3
chave InChI
RSAFAYLZKCYUQW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
N,N-Diisopropylcarbamoyl chloride may be used in the preparation of:
  • 1-aryl-1-alkenyl N,N-diisopropylcarbamates
  • 1,3-diphenylallyl carbamate
  • (Z)-1,3-diphenyl-1-propenyl N,N-diisopropylcarbamate
  • (R)-1-(2-methoxy-4-methylphenyl)ethyl diisopropyl-carbamate
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Asymmetric ?-Deprotonation and Substitution Reactions of (Z)-1, 3-Diphenyl-1-propenyl N, N-Diisopropylcarbamate.
Reuber J, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 14, 3017-3025 (2005)
Stereoselective Intermolecular Carbolithiation of Open-Chain and Cyclic 1-Aryl-1-alkenyl N,N-Diisopropylcarbamates Coupled with Electrophilic Substitution. Observation of p-Carboxylation in a Benzyllithium Derivative.
Peters JG, et al.
Synthesis, 03, 0381-0292 (2002)
The total synthesis of (-)-aplysin via a lithiation-borylation-propenylation sequence.
Fletcher CJ, et al.
Tetrahedron, 68(23), 7598-7604 (2012)