270865
Benzene-1,2-dithiol
96%
Sinônimo(s):
1,2-Dimercaptobenzene
Ensaio
96%
96%
Formulário
liquid
p.e.
119-120 °C/17 mmHg (lit.)
pf
22-24 °C (lit.)
solubilidade
water: slightly soluble
densidade
1.236 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Sc1ccccc1S
InChI
1S/C6H6S2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,7-8H
chave InChI
JRNVQLOKVMWBFR-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
219.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
104 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?