Documentos Principais
309265
Sigma-Aldrich
[3,4-Toluenedithiolato(2-)]zinc hydrate
Sinônimo(s):
Zinc dithiol
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H3(S-)2Zn · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
219.64 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
adequação da reação
core: zinc
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
O.Cc1ccc2S[Zn]Sc2c1
InChI
1S/C7H8S2.H2O.Zn/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5;;/h2-4,8-9H,1H3;1H2;/q;;+2/p-2
chave InChI
JVMYWYSIGAXSQY-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)