396249
4,4′-Thiobisbenzenethiol
98%
Sinônimo(s):
Bis(4-mercaptophenyl) sulfide
About This Item
Fórmula linear:
S(C6H4SH)2
Número CAS:
Peso molecular:
250.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
98%
pf
112-114 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Sc1ccc(Sc2ccc(S)cc2)cc1
InChI
1S/C12H10S3/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,13-14H
chave InChI
JLLMOYPIVVKFHY-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Useful monomer and intermediate for dyes.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
396249-25G | 4061831983289 |
396249-5G | 4061833597385 |