704709
p-Terphenyl-4,4′′-dithiol
95%
Sinônimo(s):
1,4-Bis(4-mercaptophenyl)benzene, TPDT
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
294-299 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Sc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)-c3ccc(S)cc3
InChI
1S/C18H14S2/c19-17-9-5-15(6-10-17)13-1-2-14(4-3-13)16-7-11-18(20)12-8-16/h1-12,19-20H
chave InChI
HSAKNFPXLQYFIJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Self-assembled monolayers (SAMs) have attracted enormous interest for a wide variety of applications in micro- and nano-technology. In this article, we compare the benefits of three different classes of SAM systems (alkylthiolates on gold.