H12005
1,6-Hexanedithiol
96%
Sinônimo(s):
1,6-Dimercaptohexane, DMH, Hexamethylene dimercaptan
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
~1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
96%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.511 (lit.)
p.e.
118-119 °C/15 mmHg (lit.)
pf
−21 °C (lit.)
densidade
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
SCCCCCCS
InChI
1S/C6H14S2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h7-8H,1-6H2
chave InChI
SRZXCOWFGPICGA-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
195.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
91 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?