B85404
1,4-Butanedithiol
97%
Sinônimo(s):
1,4-Dimercaptobutane, Tetramethylene dimercaptan
About This Item
Fórmula linear:
HS(CH2)4SH
Número CAS:
Peso molecular:
122.25
Beilstein:
1697080
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.529 (lit.)
p.e.
105-106 °C/30 mmHg (lit.)
densidade
1.042 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].[O-]S([O-])=O
InChI
1S/C4H10S2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2
chave InChI
SMTOKHQOVJRXLK-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?