M4007
2,2′-Thiodiethanethiol
technical grade, 90%
Sinônimo(s):
2-Mercaptoethyl sulfide, Bis(2-mercaptoethyl) sulfide
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Ensaio
90%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.5961 (lit.)
p.e.
135-136 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
1.183 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
SCCSCCS
InChI
1S/C4H10S3/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2
chave InChI
KSJBMDCFYZKAFH-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
194.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
90 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?