64046
2,3-Dimercapto-1-propanol
≥98% (iodometric)
Sinônimo(s):
BAL, British anti-Lewisite, DMP, Dimercaprol, Dithioglycerol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (iodometric)
índice de refração
n20/D 1.572-1.574
n20/D 1.573 (lit.)
pb
120 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
1.239 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OCC(S)CS
InChI
1S/C3H8OS2/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
chave InChI
WQABCVAJNWAXTE-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
233.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
112 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?