282413
2,3-Dimercapto-1-propanol tributyrate
97%
Sinônimo(s):
BAL tributyrate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.495 (lit.)
p.e.
156-160 °C/0.15 mmHg (lit.)
densidade
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
thioester
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(=O)OCC(CSC(=O)CCC)SC(=O)CCC
InChI
1S/C15H26O4S2/c1-4-7-13(16)19-10-12(21-15(18)9-6-3)11-20-14(17)8-5-2/h12H,4-11H2,1-3H3
chave InChI
NHBKXEKEPDILRR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- in lipase inhibition assay during in vitro screening of medicinal plants as antidiabetics with glucosidase and lipase inhibitory activities
- in colorimetric microplate assay for lipase activity
- to analyze positional specificity of LipG (lipase-encoding gene) toward triacylglycerol by a simple continuous spectrophotometric method
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)